Learn More
Melford ADA
Código de producto. 30017929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
30017929 25 g 25 g
30017928 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 30017929
Marca: Melford A1003025.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: [N-(Carbamoylmethyl) iminodiacetic acid)] [N-(2-Aceta-mido)iminodiacetic acid]
  • CAS Number: 26239-55-4
  • Molecular Formula: C6H10N2O5
  • Molecular Weight: 190.2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADA, [N-(Carbamoylmethyl) iminodiacetic acid)
CAS 26239-55-4
pH 2.0 - 4.0
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C6H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 190.2