Learn More
Acyclovir, MedChemExpress
Descripción
Acyclovir (Aciclovir) is a potent, orally active antiviral agent. Acyclovir has antiherpetic activity with IC50 values of 0.85 μM and 0.86 μM for HSV-1 and HSV-2, respectively. Acyclovir induces cell cycle perturbation and apoptosis. Acyclovir prevents bacterial infections during induction therapy for acute leukaemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acyclovir |
| Forma física | Solid |
| CAS | 59277-89-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H11N5O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Aciclovir Acycloguanosine |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (222.02 mM) |
| Mostrar más |