Learn More
Acyclovir, MedChemExpress
Código de producto. 16463347
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16463347 50 mg 50 miligramos
16477296 100 mg 100 miligramos
16461856 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 16463347
Marca: Medchem Express HY17422
MedChemExpress Acyclovir (Aciclovir) is a potent, orally active antiviral agent. Acyclovir has antiherpetic activity with IC50 values of 0.85 μM and 0.86 μM for HSV-1 and HSV-2, respectively. Acyclovir induces cell cycle perturbation and apoptosis. Acyclovir prevents bacterial infections during induction therapy for acute leukaemia.
Acyclovir (Aciclovir) is a potent, orally active antiviral agent. Acyclovir has antiherpetic activity with IC50 values of 0.85 μM and 0.86 μM for HSV-1 and HSV-2, respectively. Acyclovir induces cell cycle perturbation and apoptosis. Acyclovir prevents bacterial infections during induction therapy for acute leukaemia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acyclovir
Forma física Solid
CAS 59277-89-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Aciclovir Acycloguanosine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (222.02 mM)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2COCCO
Peso molecular (g/mol) 225.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza 98.0%