missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACY1 Monoclonal Antibody (OTI1H9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17558871
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17558871 30 μL 30 microlitros
17538871 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17558871 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503250S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACY1 Monoclonal antibody specifically detects ACY1 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno ACY1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PNPO
N.º de referencia del gen O88794, Q9NVS9
Alias de gen 1110014J22Rik; ACY IA; ACY IB; ACY1; ACY-1; Acy1a; ACY-1A; Acy1b; ACY-1B; ACY1D; acylase; aminoacylase 1; aminoacylase I; aminoacylase-1; Aminoacylase-1A; aminoacylase-1B; epididymis secretory protein Li 5; HEL-S-5; N-acylamino acid aminohydrolase (Aminoacylase 1); N-acyl-L-amino-acid amidohydrolase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PNPO produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 480540, 55163, 64533
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.