Learn More
Socorex™ Pipetas manuales de volumen variable Acura
Garantice la estabilidad de la configuración cuando realice el pipeteo con las pipetas manuales de volumen variable Socorex™ Acura. Se ha medido la precisión de cada unidad individual para ofrecer fiabilidad a 0.5 μl y 1 μl.
Marca:  Socorex™ 825.0100
234.66 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10698542
  • 318.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Fabricadas con polipropileno
  • Con mecanismo de ajuste de precisión
  • Ajuste de volumen con una sola mano
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
825
Acura™
De 10 to 100 μl
Polipropileno
1
Micropipeta
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Socorex™ Pipetas manuales de volumen variable Acura > Volumen: De 10 a 100 ul