Learn More
Socorex™ Pipetas manuales de volumen variable Acura
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Con mecanismo de ajuste de precisión
- Ajuste de volumen con una sola mano
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | 835 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Cantidad | 1 unidad |