Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Código de producto. p-8014110
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 20 to 200 μl
De 40 a 350 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales unitSize
10630863 De 0,5 to 10 μl 12 cada uno
10307442 De 20 to 200 μl 12 cada uno
10310271 De 5 to 50 μl 12 cada uno
10707924 De 0,5 to 10 μl 8 cada uno
10043702 De 5 to 50 μl 8 cada uno
10605913 De 20 to 200 μl 8 cada uno
10414072 De 40 a 350 μl 8 cada uno
10185792 De 40 a 350 μl 12 cada uno
8 options
Código de producto. 10630863
Marca: Socorex™ 855.12.010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Micropipeta multicanal para uso con microplacas. Las micropipetas™ manuales 855 multicanal Socorex™ combinan materiales de alta tecnología con una ergonomía excepcional para garantizar un rendimiento y unos resultados excepcionales.
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ajusten inteligente y fiable del volumen.
  • Pantalla digital de precisión visible en todo momento.
  • Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
  • Sistema de calibración de usuario Swift-set
  • Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
  • 360° la rotación del módulo volumétrico permite seleccionar una posición de trabajo óptima.
  • Expulsión de punta ajustable
Especificaciones
Exactitud <±3,5% - <±1,5%
Certificaciones/conformidad ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (productos sanitarios para diagnóstico in vitro).
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde
Para utilizar con Microplaca
Modelo Acura™ Manual 855
Número de canales 12
Línea de productos Acura
Tipo Micropipeta multicanal
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Precisión <±3,0 % - <±1,0 %
Cantidad 1 cada uno
Garantía 36 meses