Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 20 to 200 μl
De 40 a 350 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ajusten inteligente y fiable del volumen.
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento.
- Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
- 360° la rotación del módulo volumétrico permite seleccionar una posición de trabajo óptima.
- Expulsión de punta ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±1,0% - <±0,8% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (productos sanitarios para diagnóstico in vitro). |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Microplaca |
| Modelo | Acura™ Manual 855 |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Micropipeta multicanal |
| Volumen (métrico) | De 40 a 350 μl |
| Precisión | <±0,6% - <±0,3% |
| Mostrar más |