Learn More
Socorex™ Macropipetas Acura™ manual835
Código de producto. 10521452
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 2 mL
0,5 A 5 mL
Exactitud:
<±Del 1,5 al 0,5%
<±Del 1,5 al 0,6%
Precisión:
<Del 0,5 al 0,2%
<Del 0,6 al 0,3%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10521452
Marca: Socorex™ 835.05
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipado con un mecanismo de ajuste de precisión que permite ajustar continuamente el volumen hasta una resolución de volumen muy fina. Las macropipetas Acura™™ manual Socorex ™ 835 están diseñadas para permitir el ajuste de volumen con una sola mano.
  • Ajuste de volumen inteligente, fiable y preciso
  • Resolución de volumen muy fina
  • Ajuste de la capacidad de volumen con una sola mano
  • Los topes de clic, junto con la tapa del botón del émbolo que gira libremente aseguran la estabilidad de ajuste
  • Activación sin esfuerzo
  • Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas
  • Sistema de calibración de usuario Swift-set
  • Aloja un filtro de protección de boquilla de celulosa
  • Adaptador de pipetas Pasteur disponible
  • Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave
  • Certificado CE
  • Garantía de 3 años
Especificaciones
Exactitud <±Del 1,5 al 0,6%
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 1
Línea de productos Acura™
Tipo Macropipeta
Volumen (métrico) 0,5 A 5 mL
Incluye Certificado de calibración
Precisión <Del 0,6 al 0,3%
Cantidad 1 unidad
Garantía 3 años