Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Descripción
- Forma ergonómica.
- Ligero
- Carrera del émbolo ultrasuave.
- Ajusten inteligente y fiable del volumen:
- El ajuste micrométrico de última generación se realiza de forma suave y precisa girando el botón.
- Los topes de clic finamente mecanizados y la tapa giratoria libre evitan cualquier alteración de volumen no deseada.
- La visualización digital del volumen establecido en la parte frontal del instrumento es fácilmente visible durante el pipeteo.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Juego de tres micropipetas |
| Volumen (métrico) | De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl |
| Incluye | 3 micropipetas Acura™, manual, muestras de puntas, Qualitips™ 20/200/1000 μl |
| Cantidad | 3/paq. |