Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Click to view available options
Volumen (métrico):
10, 100, 1000 μl
10, 50, 200 μl
2, 10, 50 μl
2, 20, 200 mul
De 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml
De 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml, de 1,0 a 10 ml
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Forma ergonómica.
- Ligero
- Carrera del émbolo ultrasuave.
- Ajusten inteligente y fiable del volumen:
- El ajuste micrométrico de última generación se realiza de forma suave y precisa girando el botón.
- Los topes de clic finamente mecanizados y la tapa giratoria libre evitan cualquier alteración de volumen no deseada.
- La visualización digital del volumen establecido en la parte frontal del instrumento es fácilmente visible durante el pipeteo.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Juego de tres micropipetas |
| Volumen (métrico) | De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl |
| Incluye | 3 micropipetas Acura™, manual, muestras de puntas, Qualitips™ 50/200/1000 μl |
| Cantidad | 3/paq. |