Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Código de producto. 10112412
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10, 100, 1000 μl
10, 50, 200 μl
2, 10, 50 μl
2, 20, 200 mul
De 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml
De 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml, de 1,0 a 10 ml
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10112412 10, 50, 200 μl 1 set
10680833 10, 100, 1000 μl 1 set
10227032 de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl 1 set
10690833 De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl 1 set
10462812 De 5 a 50 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl 1 set
10315622 De 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml 1 set
10254312 De 100 a 1000 μl, de 0,5 a 5,0 ml, de 1,0 a 10 ml 1 set
10142362 2, 10, 50 μl 1 set
10581003 2, 20, 200 mul 1 set
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10112412
Brand: Socorex™ 825.TRIO.M
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Clásicas y universales, estas micropipetas están diseñadas para todas las aplicaciones y se suministran en un paquete de tres. Las micropipetas Acura™ manual825 Socorex™ el juego de tres micropipetas está diseñado para ofrecer comodidad y resistencia.
  • Forma ergonómica.
  • Ligero
  • Carrera del émbolo ultrasuave.
  • Ajusten inteligente y fiable del volumen:
    • El ajuste micrométrico de última generación se realiza de forma suave y precisa girando el botón.
    • Los topes de clic finamente mecanizados y la tapa giratoria libre evitan cualquier alteración de volumen no deseada.
  • La visualización digital del volumen establecido en la parte frontal del instrumento es fácilmente visible durante el pipeteo.
  • Esterilizables en autoclave.
Specifications
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Línea de productos Acura
Tipo Juego de tres micropipetas
Volumen (métrico) 10, 50, 200 μl
Incluye 3 micropipetas Acura™, manual, muestras de puntas, Qualitips™ 10/50/200 μl
Cantidad 3/paq.