Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes
Código de producto. 10764623
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
5 μl
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μl
900 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10764623
Marca: Socorex™ 815.0015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Micropipetas finas y precisas con un volumen fijo para una repetición de dosis sencilla. Las micropipetas manuales815 de volumen fijo Acura™ Socorex™ son fáciles de manejar y tienen una carrera de émbolo suave.
  • Pipeta de volumen fijo con desplazamiento de aire.
    • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
    • Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
    • Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
    • Carrera del émbolo ultrasuave.
    • Disponibles en varios tipos de volumen.
Especificaciones
Exactitud <±0,7%
Certificaciones/conformidad ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE Directiva IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro).
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Material Policarbonato
Modelo Manual815 de Acura™
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) 15 μl
Precisión <0,5%
Cantidad 1 unidad
Garantía 36 meses