Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes
Descripción
- Pipeta de volumen fijo con desplazamiento de aire.
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
- Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
- Carrera del émbolo ultrasuave.
- Disponibles en varios tipos de volumen.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±0,7% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE Directiva IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro). |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Material | Policarbonato |
| Modelo | Manual815 de Acura™ |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | 25 μl |
| Precisión | <0,6% |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |