Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes
Código de producto. 10089651
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
5 μl
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μl
900 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10089651 600 μl cada uno
10263152 50 μl cada uno
10355122 100 μl cada uno
10161582 200 μl cada uno
10724613 250 μl cada uno
10733463 1000 μl cada uno
10754623 1 μl cada uno
10467072 40 μl cada uno
10632673 60 μl cada uno
10375022 70 μl cada uno
10551523 75 μl cada uno
10121442 80 μl cada uno
10345122 90 μl cada uno
10591903 120 μl cada uno
10632863 150 μl cada uno
10375262 300 μl cada uno
10485152 400 μl cada uno
10365312 500 μl cada uno
10099651 700 μl cada uno
10191722 750 μl cada uno
10315412 800 μl cada uno
10099721 900 μl cada uno
10162062 5 μl cada uno
10611333 10 μl cada uno
10764623 15 μl cada uno
10541333 20 μl cada uno
10447652 25 μl cada uno
27 options
Código de producto. 10089651
Marca: Socorex™ 815.0600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Micropipetas finas y precisas con un volumen fijo para una repetición de dosis sencilla. Las micropipetas manuales815 de volumen fijo Acura™ Socorex™ son fáciles de manejar y tienen una carrera de émbolo suave.
  • Pipeta de volumen fijo con desplazamiento de aire.
    • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
    • Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
    • Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
    • Carrera del émbolo ultrasuave.
    • Disponibles en varios tipos de volumen.
Especificaciones
Exactitud <±0,7%
Certificaciones/conformidad ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE Directiva IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro).
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Material Policarbonato
Modelo Manual815 de Acura™
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) 600 μl
Precisión <0,3%
Cantidad 1 unidad
Garantía 36 meses