Learn More
Socorex™ 825 micropipetas Acura™ manuales
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 2 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Ajuste de volumen inteligente, fiable y preciso
- Resolución de volumen muy fina
- Ajuste de la capacidad de volumen con una sola mano
- Los topes de clic, junto con la tapa del botón del émbolo que gira libremente aseguran la estabilidad de ajuste
- Activación sin esfuerzo
- Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave
- Certificado CE
- Garantía de 3 años
Specifications
Specifications
| Exactitud | <±Del 6,0 al 2,0 % |
| Ángulo | 360° |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Verde |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 0,1 to 2 μl |
| Incluye | Certificado de calibración |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction