missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACTN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ACTN3 |
|---|---|
| Concentración | 0.31 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16802855
|
Proteintech
24378-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16892845
|
Proteintech
24378-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ACTN3 is an F-actin cross-linking protein which is thought to anchor actin to a variety of intracellular structures. This is a bundling protein.Especificaciones
| ACTN3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| O88990, Q08043 | |
| 11474, 89 | |
| ACTN3 Fusion Protein Ag19479 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ACTN3 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| actinin, alpha 3, ACTN3, Alpha actinin 3, F actin cross linking protein | |
| ACTN3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto