Learn More
ACTN2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234389 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234389 20 μL 20 microlitros
30237754 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30234389
Marca: Proteintech 682231IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ACTN2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ACTN2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The ACTN2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ACTN2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D5F9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CMD1AA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 88
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 103 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b