Learn More
ACTL7B (Human) Matched Antibody Pair, Abnova™
Specifications
Specifications
| Antígeno | ACTL7B |
| Aplicaciones | ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | actin-like 7B |
| Alias de gen | - |
| Símbolos de los genes | ACTL7B |
| Cantidad | 1 Set |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 10880 |
| Show More |