Learn More
Thermo Scientific™ ActivX™ Desthiobiotin-FP Serine Hydrolase Probe
Código de producto. 11844624 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4.6 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11844624 4.6 μg cada uno
1 options
Código de producto. 11844624
Marca: Thermo Scientific™ 88317
Las sondas ActivX™ se han diseñado para marcar y enriquecer selectivamente las serina hidrolasas a través de fluorofosfonato marcado para evaluar la actividad enzimática. Las sondas de serina hidrolasa ActivX marcan covalentemente la serina hidrolasa utilizando fluorofosfonato conjugado con destiobiotina o azida.
Las sondas de fluorofosfonatos (FP) ActivX de Thermo Scientific™ permiten el etiquetado covalente del sitio activo de la hidrolasa serina con etiquetas de afinidad, fluorescentes o reactivas para facilitar el enriquecimiento selectivo, la detección o el etiquetado múltiple.
Las sondas ActivX™ FP presentan un grupo de fluorofosfonatos reactivos que, de forma específica y covalente, etiquetan la serina de sitio activo de las hidrolasas serina enzimáticamente activas. Estas sondas están disponibles con una etiqueta de destiobiotina (análogo de biotina) para el enriquecimiento selectivo o un grupo azido reactivo (reactivos de Staudinger) que facilitan el etiquetado multiplexado cuando se usan con etiquetas derivadas de fosfina o alquino.
Las sondas de enriquecimiento del sitio activo ActivX son ventajosas para determinar los niveles de enzimas activas utilizando sondas etiquetadas con análogos para permitir el perfilado de enzimas activas e inactivas. Las sondas ActivX enriquecen selectivamente solo a aquellas enzimas que son funcionalmente activas y biológicamente relevantes en el momento del etiquetado. Con el enriquecimiento selectivo, se pueden identificar y perfilar las clases de enzimas objetivo en las muestras o se puede evaluar la especificidad y la afinidad de los inhibidores de enzimas.
Aplicaciones de sondas ActivX FP:
• Determinar la actividad enzimática de la hidrolasa serina en células y lisados
• Establecer la serina de sitio activo de miembros de la familia de hidrolasas serina funcionalmente diversos (por ejemplo, proteasas, lipasas, esterasas)
• Detectar afinidades de unión de moléculas pequeñas e inhibición del sitio activo
• Detectar afinidades de unión de moléculas pequeñas e inhibición del sitio activo
La superfamilia de las serina hidrolasas es una de las familias de enzimas más grandes y diversas de los proteomas eucariotas. Las hidrolasas serinas generalmente se agrupan en dos grandes familias: proteasas serinas (por ejemplo, tripsina, elastasa y trombina) e hidrolasas serinas metabólicas. Las hidrolasas serinas metabólicas se dividen en múltiples subclases enzimáticas (por ejemplo, esterasas, lipasas, amidasas y peptidasas) basadas en la estructura, el mecanismo catalítico y la preferencia de sustrato. Estas sondas se pueden utilizar para evaluar la actividad o detectar inhibidores de moléculas pequeñas en enzimas derivadas de lisados celulares, fracciones subcelulares, tejidos y proteínas recombinantes.
La evaluación del etiquetado de sitios activos con sondas de destiobioina puede realizarse mediante Western blot o espectrometría de masas (MS). Para el flujo de trabajo Western blot, las proteínas etiquetadas con destiobiotina se enriquecen para el análisis SDS-PAGE y la posterior detección con anticuerpos específicos. Para el flujo de trabajo de MS, las proteínas etiquetadas con destiobiotina se reducen, se alquilan y se digieren enzimáticamente a péptidos. Solo los péptidos de sitio activo etiquetados con destiobiotina se enriquecen para su análisis mediante LC-MS/MS. Ambos flujos de trabajo se pueden usar para determinar la unión del objetivo del inhibidor, pero solo el flujo de trabajo de MS puede identificar los objetivos globales del inhibidor y los objetivos secundarios. La sonda Azido-FP se puede usar en combinación con una etiqueta derivada de fosfina o alquino para la detección o el enriquecimiento de serina hidrolasas mediante Western blot o espectrometría de masas.
Estos productos están sujetos a una licencia de uso limitado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sonda de hidrolasa serina destiobiotina-FP ActivX™
Formulación Destiobiotina-fluorofosfanato, MW 464
Contenido y almacenamiento Almacenar a –80 °C, alejado de la luz. Las soluciones madre en DMSO se pueden almacenar a –20 °C durante 6 meses.
ensayo Ensayo de cuantificación de proteínas
Método de detección Quimioluminiscencia, espectrometría de masas, Western blot
Tipo de sustrato Sustrato de hidrolasa serina
Formulario Liofilizado
Línea de productos ActivX
Cantidad 4.6 μg
Para utilizar con (aplicación) «Pull-down»
Objetivo Hidrolasa serina
Tipo Sonda de fluorofosfonato (FP)
Etiqueta o tinte Biotina y otros haptenos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ActivX Desthiobiotin-FP Serine Hydrolase Probe
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-[10-(ethoxy(fluoro)phosphoryl)decyl]-6-[(4R,5S)-5-methyl-2-oxo-imidazolidin-4-yl]hexanamide