Learn More
Carbón activado, NORIT(R) SA 2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735939 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 KG
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626532 250 g Frasco de vidrio 250 g
10775791 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
10185293 25 kg Tambor de fibra 25 KG
3 options
Código de producto. 10626532
Marca: Thermo Scientific Acros 134372500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated charcoal,NORIT* SA 2
Nombre de nota NORIT™ SA 2, Decolorizing
Punto de fusión 3652.0°C
Color Negro
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 1807
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 12
Forma física Polvo