Learn More
Carbón activado, NORIT(R) GAC 1240, 12-40 malla, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Activated charcoal,NORIT* GAC 124 |
| Punto de fusión | 3652.0°C |
| Color | Negro |
| Pérdida por secado | 2% max. (as packed) |
| Tamaño de malla | 12 mesh (min. 5%), 40 mesh (max. 4% max.) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 g |
| Índice Merck | 15, 1807 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 12 |
| Mostrar más |