Learn More
Carbón activado, NORIT(R) A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43758 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419640 250 g Frasco de vidrio 250 g
10289873 1 kg Tambor de plástico 1 KG
2 options
Código de producto. 10419640
Marca: Thermo Scientific Acros 134342500
Solicitar formato a granel o personalizado
Carbón activado, NORIT™ A SUPRA, C, número CAS-7440-44-0, acticarbón, carbón activado, antrasorb, carbono-12, carbono, carbotamiz, grafeno, grafito, mineral, norit, 1 kg, supera prueba, CHEBI:27594, negro, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15 % máx., 3652,0 °C, 15, 1807
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Acidez Passes Test
Punto de fusión 3652.0°C
Color Negro
Pérdida por secado 15% max.
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 1807
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 12
Forma física Polvo