Learn More
Carbón activado, Norit™, Norit PK 1-3, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15642280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642280 250 g Frasco de plástico 250 g
1 options
Código de producto. 15642280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 22874250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Norit™ PK 1-3, de turba, activado por vapor, granular
  • Norit es una marca comercial registrada de Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal Norit™
Nombre de nota From peat steam activated
CAS 7440-44-0
Color Negro
pH 6 - 9
Olor Odorless
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C
Número MDL MFCD00133992
Cantidad 250 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4360473
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Peso molecular (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Grado Norit™ PK 1-3
Forma física Polvo