Learn More
Atlas Material Testing™ Cartucho de carbón activado
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 600 l/h |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 35 °C |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 35°C |
| Longitud (métrico) | 254 mm |