Learn More
Ansell™ Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr™
Código de producto. 17348182 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17348182 7 1 par
17358182 8 1 par
17368182 9 1 par
17378182 10 1 par
17388182 11 1 par
17398182 12 1 par
6 options
Código de producto. 17348182
Marca: Ansell™ RIG0014Y070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos guantes de aislamiento eléctrico están diseñados ergonómicamente con aislamiento de caucho natural para un ajuste definitivo, lo que proporciona comodidad y rendimiento durante todo el día para la seguridad y protección de los trabajadores eléctricos.
  • Los guantes de aislamiento eléctrico están fabricados con látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente exclusivo para ofrecer una flexibilidad y una movilidad máximas.
  • Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no extendidos reducen la fatiga de la mano.
  • El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa.
  • El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
  • Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
  • Aplicaciones con riesgo de tensión táctil de 1000 V de CA como máximo (1500 V de CC como máximo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Amarillo
Hand Specific
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Class 00 Gloves
Tamaño 7
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Estilo de puño de los guantes Straight
Longitud (imperial) 14 in.
Tensión 1000 V