Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 4, Black, 18 in.
Código de producto. p-7228754 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17865611 9 1 par
17875611 10 1 par
17885611 11 1 par
17895611 12 1 par
4 options
Código de producto. 17865611
Marca: Ansell RIG418B090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr ofrecen el mejor ajuste, comodidad y rendimiento para la seguridad y protección de los electricistas.
  • Comodidad del perfil de rendimiento
  • Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
  • Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
  • El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
  • El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
  • El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Proceso de inmersión privado
  • Instalación de fabricación certificada ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, clase 4
Color Negro
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Protección eléctrica
Tamaño 9
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en tránsito masivo; mantenimiento, reparación y transmisión de potencia; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Serie RIG418B
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 460 mm
Tensión 36000/54000