Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2, Black, 14 in.
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Comodidad del perfil de rendimiento
- Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
- Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
- El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
- El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
- El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
- Respetuoso con el medio ambiente
- Proceso de inmersión privado
- Instalación de fabricación certificada ISO 14001
- Los guantes eléctricos de clase 2 ofrecen protección frente a arcos eléctricos de clase 2 de acuerdo con EN 61482-1-2
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Número CE, categoría III, clase 2 |
| Color | Negro |
| Hand | Específico |
| Material | Caucho de látex natural |
| Tipo de producto | Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr |
| Tamaño | 11 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos |
| Guantes con puño de color | Negro |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
| Serie | RIG214B |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu