Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Yellow, 14 in.
Código de producto. 17845581 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
10.5
11
12
7
8
8,5
9
9,5
Unit Size:
1 par
Product Code. Tamaño unitSize
17845581 9 1 par
17815581 7 1 par
17825581 8 1 par
17835581 8,5 1 par
17855581 9,5 1 par
17865581 10 1 par
17875581 10.5 1 par
17885581 11 1 par
17895581 12 1 par
9 options
Product Code. 17845581
Brand: Ansell RIG014Y090
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Los guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr ofrecen el mejor ajuste, comodidad y rendimiento para la seguridad y protección de los electricistas.
  • Comodidad del perfil de rendimiento
  • Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
  • Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
  • El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
  • El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
  • El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Proceso de inmersión privado
  • Instalación de fabricación certificada ISO 14001
  • La clase de guantes eléctricos 0 ofrece protección frente a arcos eléctricos de clase 1 de acuerdo con EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, clase 0
Color Amarillo
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr
Tamaño 9
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Serie RIG014Y
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 360 mm
Tensión 1000/1500