Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Yellow, 11 in.
Código de producto. 17815571 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
10.5
11
12
7
8
8,5
9
9,5
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17815571 12 1 par
17835561 7 1 par
17845561 8 1 par
17855561 8,5 1 par
17865561 9 1 par
17875561 9,5 1 par
17885561 10 1 par
17895561 10.5 1 par
17805571 11 1 par
9 options
Código de producto. 17815571
Marca: Ansell RIG011Y120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr ofrecen el mejor ajuste, comodidad y rendimiento para la seguridad y protección de los electricistas.
  • Comodidad del perfil de rendimiento
  • Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
  • Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
  • El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
  • El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
  • El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Proceso de inmersión privado
  • Instalación de fabricación certificada ISO 14001
  • La clase de guantes eléctricos 0 ofrece protección frente a arcos eléctricos de clase 1 de acuerdo con EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, clase 0
Color Amarillo
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Protección eléctrica
Tamaño 12
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Serie RIG011Y
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 280 mm
Tensión 1000/1500