Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Black, 11 in.
Código de producto. 17885551 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17885551 8 1 par
17875551 7 1 par
17895551 9 1 par
17805561 10 1 par
17815561 11 1 par
17825561 12 1 par
6 options
Código de producto. 17885551
Marca: Ansell RIG011B080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr ofrecen el mejor ajuste, comodidad y rendimiento para la seguridad y protección de los electricistas.
  • Comodidad del perfil de rendimiento
  • Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
  • Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
  • El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
  • El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
  • El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Proceso de inmersión privado
  • Instalación de fabricación certificada ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, categoría III, clase 0
Color Negro
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr
Tamaño 8
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Serie RIG011B
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 280 mm
Tensión 1000/1500