Learn More
Ansell Guantes impermeables resistentes al frío recubiertos de PVC ActivArmr™ 97-681
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El revestimiento de espuma de PVC proporciona agarre y flexibilidad a temperaturas de hasta -25 °C
- La tecnología RIPEL™ impide la entrada de líquidos para mantener las manos secas y calientes
- El diseño de dos capas protege contra los líquidos y los riesgos mecánicos, a la vez que proporciona calor y comodidad
- Es lo suficientemente fino para sostener objetos pequeños, pero resistente como para proteger en entornos hostiles
- Ayuda a prevenir la congelación
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Coating Material | PVC |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Cold-resistant Gloves |
| Tamaño | 8 |
| Mostrar más |