Descripción
- Gran movilidad
- El revestimiento de PVC se mantiene más flexible a temperaturas bajas que otros modelos de la competencia
- Guante cálido que ayuda a combatir la congelación
- Una combinación de comodidad, calidez y movilidad líder en el sector
- Aprobado su uso con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | PVC, acrílico, nailon |
| Certificaciones/conformidad | EN388:2016/2231B, EN511/12X |
| Clasificación | Categoría III |
| Área revestida | Palma revestida |
| Material del manguito | PVC; acrílico; nailon |
| Estilo de corte | Newton |
| Descripción | Guante de alta movilidad para climas frío con revestimiento flexible de PVC. El guante se mantiene flexible hasta los – 25 °C |
| Coating Material | PVC |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | Nivel B |
| Mostrar más |