Learn More
Ansell Guantes de servicio en campo petrolífero ActivArmr™ 97-100 con tecnología Ansell Grip™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Mejor agarre y protección contra la penetración de aceite para mejorar la productividad
- Las fibras de aramida DuPont™ proporcionan una resistencia moderada al corte
- El diseño Hi-Vis es ideal para sitios y aplicaciones de trabajo con poca iluminación
- Con clasificación de calor por contacto para la protección contra tubos y recipientes calefactados
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conformidad con CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Naranja de alta visibilidad |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | 4242B |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Mostrar más |