Learn More
Ansell Guantes Hi-Viz™ de servicio medio ActivArmr™ 97-013 con tecnología Intercept™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El reverso altamente reflectante mantiene a los trabajadores seguros en entornos de baja visibilidad y oscuros
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- El revestimiento de calibre 13 aumenta la comodidad para un uso continuado durante todo el día
- La tela transpirable minimiza la transpiración en comparación con el cuero
- El diseño ergonómico proporciona un ajuste naturalmente curvado y relajado para reducir la fatiga de las manos
- Mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y secas
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Naranja de alta visibilidad |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Multi-activity Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Mostrar más |