Learn More
Ansell Guantes de uso general ActivArmr™ 97-012 Hi-Viz™
Código de producto. 16825260 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 16825260
Marca: Ansell 97012080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes están diseñados para combinar comodidad durante todo el día, destreza, un mayor agarre y protección. Especialmente diseñados para mantener a los trabajadores seguros en entornos de poca luz o baja visibilidad
  • La alta visibilidad en el dorso de la mano y el lado de la palma aumentan la seguridad
  • El revestimiento de calibre 15 minimiza la transpiración y ofrece comodidad durante todo el día
  • Las formas de diseño ergonómico proporcionan un ajuste naturalmente curvado y relajado para reducir la fatiga de las manos
  • Proporciona un nivel de destreza apto para manipular elementos pequeños
  • Mejora el agarre en condiciones húmedas y secas
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Naranja de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nailon
Tipo de producto Multi-activity Gloves
Tamaño 8
Norma EN388 3131A
Serie 97-012
Yarn Gauge 15