Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ej. ActivArmr™ WorkGuard™)
Código de producto. p-7146538 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. 15816942
Marca: Ansell™ 43216090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guante duradero y cómodo para aplicaciones de soldadura
ActivArmr™ 43-216 es un guante de alta resistencia para usos especiales que ofrece altos niveles de resistencia a las salpicaduras de material fundido. Es ideal para muchas aplicaciones diferentes que requieren protección térmica y proporciona una durabilidad superior y una buena protección contra los cortes, las perforaciones y las abrasiones.
  • Protección térmica para una amplia gama de aplicaciones
    El guante ActivArmr™ 43-216 está certificado como guante de categoría III de protección frente a las altas temperaturas y tiene unos niveles de rendimiento 413X4X según la norma EN 407. Esto hace que el guante sea adecuado para un gran número de aplicaciones que requieren resistencia al calor, como la soldadura, el manejo maquinaria y el trabajo en entornos con riesgo relacionados con el calor o salpicaduras de material fundido.
  • Comodidad
    Con un suave forro de tejido de punto jersey en la palma y el puño hecho de algodón y tela vaquera, el modelo ActivArmr™ 43-216 es cómodo de llevar.
  • Durabilidad y protección mecánica excelentes
    Este guante de alta resistencia está hecho con un cuero resistente y tiene palma reforzada para aportar una mayor resistencia a las abrasiones.
    Las costuras están hechas de Kevlar™ y reforzadas con cuero de piel de vaca.
    Este diseño proporciona una protección mecánica superior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Cuero (cuero de serraje de piel de vaca,1.2 y calidad A/B)
Certificaciones/conformidad EN407/413X4X, EN388:2016/3243B
Chlorinated No
Clasificación Categoría III
Estructura Cut and Sewn
Material del manguito Cuero (cuero de serraje de piel de vaca,1.2 y calidad A/B)
Estilo de corte Newton
Descripción Guante duradero y cómodo para aplicaciones de soldadura
Accelerator Free Yes
Aplicaciones Industrial
Coating Material Uncoated
Color Amarillo
Cut Resistance Rating Nivel B
Desechables No
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Cotton, Cowhide Leather
En polvo sin polvo
Tipo de producto Mechanical Protection Gloves (Heavy-duty)
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Temperatura máx. (imperial) EN407 = 413341
Temperature (Metric) Max EN407 = 413341
Grosor (métrico) 3 mm
Estilo de dedo Dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Smooth
Color hem. Yellow
Material de revestimiento Tejido de punto jersey poliéster y tela de mezclilla
Revestimiento Lined
Modelo 43-216
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos Nivel 3
Cantidad 6 par por bolsa, 36 pares por paquete
Serie Serie ActivArmr™
Clasificación de desgarro 4
Estilo de pulgar Reinforced
Dimensiones (L x An) 378 x 130 mm
Longitud (imperial) 378 mm
Anchura (métrico) 130 mm
Peso (métrico) 185 g