Learn More
Cytiva Medio líquido Actipro
Código de producto. 15835261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15835261 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15835261
Marca: Cytiva SH31039.01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medio de cultivo celular Actipro HyClone se ha formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos que utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO). El medio está definido químicamente, sin componentes de origen animal (ADCF) y optimizado para la producción de proteínas de alto rendimiento en procesos por lotes o por lotes alimentados.
  • El medio Actipro no contiene ningún factor de crecimiento (como insulina), péptidos, hidrolizados, rojo fenol o 2-mercaptoetanol, lo que garantiza la consistencia de lote a lote y una mayor eficiencia del proceso de cultivo celular.
  • El medio Actipro está diseñado para usarse en combinación con el medio HyClone ActiSM y los suplementos Cell Boost 7a y Cell Boost 7b como parte del sistema Actipro de medios y suplementos diseñados teniendo en cuenta la adaptación y la producción.
  • El sistema Actipro es adecuado para la bioproducción general con líneas celulares CHO como CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44y CHO-S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Cantidad 500 mL