Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomicina D, 93 %
Código de producto. 10247270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 MG
100 miligramos
25 MG
5 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10247270 5 mg Frasco de vidrio 5 MG
10043673 1 mg Frasco de vidrio 1 MG
10308880 25 mg Frasco de vidrio 25 MG
10413075 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
4 options
Código de producto. 10247270
Marca: Thermo Scientific Chemicals 294940050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255.438 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-76-0
Fórmula molecular C62H86N12O16
Peso molecular (g/mol) 1255.438
Número MDL MFCD00005033
Clave InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Sinónimo Dactinomycin
PubChem CID 131954673
Nombre IUPAC 2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Actinomycin D
Tipo Actinomycin D
Nombre de nota 93%
Forma física Polvo cristalino
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245.0°C to 252.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo
Cantidad 5 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 93%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Formula Weight (peso de la fórmula) 1255.44
Porcentaje de pureza 93%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Actinomycin D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.