Learn More
Invitrogen™ Actinomicina D
Beschreibung
- Actúa interfiriendo con la síntesis de ARNm
- La ctinomicina D se emplea como un antibiótico selectivo para bacterias resistentes, generalmente a una concentración de 1 μg/ml
- El producto se suministra en polvo
- Hecho en una solución madre a 1 mg/ml en DMSO
Análisis de células, estructura celular, clonación, núcleo y envoltura nuclear de nucléolos, transformación
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Fabricado en instalaciones que cumplen las buenas prácticas de fabricación actuales, que están certificadas según la ISO 13485 y registradas con la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Spezifikation
Spezifikation
| Concentración | 1 μg/ml |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Actinomicina D |
| Cantidad | 5 mg |
Sicherheit und Handhabung
- Actinomycin D
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: Actinomycin D
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.