Learn More
Invitrogen™ Actinomicina D
Descripción
La actinomicina D presenta una alta selectividad de GC y provoca una distorsión en su sitio de unión. La unión de la actinomicina D no fluorescente a los ácidos nucleicos modifica la absorbancia del colorante. La actinomicina D se ha utilizado para estudios de bandas cromosómicas.
Análisis celular, proliferación celular, viabilidad, proliferación y función celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Color morado |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Formulario | Sólido |
| Tipo de producto | Actinomicina D |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- actinomycin D
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Actinomycin D
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.