missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin (Muscle Specific) Antibody (MSA/953), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30143893 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30143893

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP247662CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Actin (Muscle Specific) Monoclonal antibody specifically detects Actin (Muscle Specific) in Human,Rabbit,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Flow (Intracellular),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Actin (Muscle Specific)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon MSA/953
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ACTA, ACTC, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, alpha cardiac muscle 1, actin, alpha skeletal muscle, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, alpha-cardiac actin, ASD5, ASMA, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, CFTD, CFTD1, CFTDM, CMD1R, CMH11, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, nemaline myopathy type 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide common among human muscle actins
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58
Especies diana Human, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.