Learn More
Actin Antibody (ACTA1/360), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30156195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30156195 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30156195
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314162CL1
Mouse Monoclonal Antibody
Actin Monoclonal antibody specifically detects Actin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Actin
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon ACTA1/360
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ACTA, actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, alpha-actin-1, ASMA, CFTD, CFTDM, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Actin protein (Uniprot: P68133)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ