missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress ACTH (1-17) (TFA)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.85% |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 2207.43 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (45.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | α1-17-ACTH TFA |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?