missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACTA2/smooth muscle actin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16842185 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16842185 20 μL 20 microlitros
16832185 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16842185 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 230811AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is specific to the ACTA2. It selectively stains the vascular smooth muscle but not cardiac or skeletal muscle.

Among the six actin isoforms described in mammals, two are found in virtually all cells (b- and g-cytoplasmic), two are detected in smooth muscle cells (a- and g-smooth muscle) and two are present in striated muscles, one predomitly in skeletal (a-skeletal) and one in cardiac (a-cardiac) muscle cells. These actin isoforms differ slightly in their N-terminus and the sequences of each of them are perfectly conserved in higher vertebrates. Alpha-smooth muscle actin is abundant in vascular and visceral smooth muscle cells. In addition, it has also been shown to appear in stress fibers of fibroblastic cells during pathological situations involving contractile phenomena such as wound healing and fibrocontractive diseases.

Especificaciones

Antígeno ACTA2/smooth muscle actin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ACTA2
N.º de referencia del gen P62736, P62737, P62738
Alias de gen a SMA, AAT6, ACTA2, ACTA2 Smooth muscle Actin, ACTA2 specific, Actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, Alpha actin 2, Alpha SMA, a-SMA
Símbolos de los genes ACTA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ACTA2/smooth muscle actin Fusion Protein Ag19481
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11475, 59, 81633
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.