missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACSS2 Monoclonal Antibody (OTI3H4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15975294
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15975294 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15975294

Marca: Invitrogen™ MA525697

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACSS2 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow

This gene encodes a protein with a sterol sensing domain (SSD) and seven WD domains. In the presence of cholesterol, this protein binds to sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) and mediates their transport from the ER to the Golgi. The SREBPs are then proteolytically cleaved and regulate sterol biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACSS2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Acss2
N.º de referencia del gen Q9NR19, Q9QXG4
Alias de gen 1110017C11Rik; ACAS; Acas1; Acas2; ACECS; AceCS1; acetate thiokinase; acetate-CoA ligase; acetate--CoA ligase; Acetyl-CoA synthetase; Acetyl-CoA synthetase 1; acetyl-Coenzyme A synthetase 1 (AMP forming); acetyl-Coenzyme A synthetase 2 (ADP forming); acetyl-Coenzyme A synthetase 2 (AMP forming); acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic; ACS; Acs1; ACSA; ACSS2; Acyl-activating enzyme; acyl-CoA synthetase short-chain family member 2; cytoplasmic acetyl-coenzyme A synthetase; dJ1161H23.1; Propionate--CoA ligase
Símbolos de los genes Acss2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of ACSS2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 311569, 55902, 60525
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.