missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACSL5 Monoclonal Antibody (OTI1C6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17566234
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17566234 30 μL 30 microlitros
17546234 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17566234

Marca: Origene Technologies TA811884S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACSL5 Monoclonal antibody specifically detects ACSL5 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ACSL5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Uba3
N.º de referencia del gen Q8C878, Q8TBC4, Q99MI7
Alias de gen 1700030F05Rik; ACS2; ACS5; Acsl5; acyl-CoA synthetase 5; acyl-CoA synthetase long chain family member 5; acyl-CoA synthetase long-chain family member 5; Arachidonate--CoA ligase; FACL5; FACL5 for fatty acid coenzyme A ligase 5; fatty acid coenzyme A ligase 5; fatty acid Coenzyme A ligase, long chain 5; fatty-acid-Coenzyme A ligase, long-chain 5; HGNC:16526; LACS 5; Long-chain acyl-CoA synthetase 5; long-chain fatty acid coenzyme A ligase 5; long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5; UNQ633/PRO1250; zgc:92083
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-463 of human UBA3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117553, 22200, 476560, 9039
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.