Learn More
Cloruro de acriloilo, 96 %, estabilizado con 400 ppm de fenotiazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11308395 10 g 10 g
11318395 50 g 50 g
11328395 250 g 250 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11308395
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10363.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 814-68-6 | C3H3ClO | 90.51 g/mol
El cloruro de acriloilo se utiliza en la producción de plásticos. Desempeña un papel importante en la preparación de polímeros y monómeros de acrilato. También actúa como sustrato para la metátesis cruzada. Además, se utiliza en la síntesis orgánica para la introducción de grupos acrílicos en otros compuestos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de acriloilo se utiliza en la producción de plásticos. Desempeña un papel importante en la preparación de polímeros y monómeros de acrilato. También actúa como sustrato para la metátesis cruzada. Además, se usa en la síntesis orgánica para la introducción de grupos acrílicos en otros compuestos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes, bases fuertes e iniciadores de polimerización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 814-68-6
Fórmula molecular C3H3ClO
Peso molecular (g/mol) 90.51
Número MDL MFCD00000731
Clave InChI HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
PubChem CID 13140
Nombre IUPAC prop-2-enoyl chloride
SMILES ClC(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Acryloyl Chloride
Nombre de nota stabilized with 400ppm phenothiazine
Densidad 1.114
Punto de ebullición 74°C to 76°C
Temperatura de inflamación −4°C (24°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal CH2=CHCOCl
Índice de refracción 1.435
Cantidad 10 g
Número UN 3383
Beilstein 635744
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.51
Porcentaje de pureza 96%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acryloyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Acrylic acid chloride