Learn More
Coverguard™ EUROCHEM Acrylonitrile Gloves
Descripción
- PPE Category III
- Chemical protection
- COVERPERF SKINCARE: Hypo-allergenic, tested in an independent laboratory
- Extended service life
- Cotton flocked inner, diamond external finish
- Extended cuff: 33 cm
- Suitable for food use
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Color | Verde |
| Acabado exterior | Áspero |
| Material | Acrilonitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
| Tamaño | M |
| Grosor (imperial) | 15 mil |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Modelo | S8 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |