Learn More
Acrilonitrilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
100 ML
2,5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163720 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10386500 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10686922 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10145833 10 L Tambor de plástico 10 LT
4 options
Código de producto. 10163720
Marca: Thermo Scientific Acros 149630010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-13-1 | C3H3N | 53.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-13-1
Fórmula molecular C3H3N
Peso molecular (g/mol) 53.06
Número MDL MFCD00001927
Clave InChI NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
Nombre IUPAC prop-2-enenitrilo
SMILES C=CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylonitrile
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -83.5°C
Densidad 0.8000g/mL
pH 5.9 to 7.6 (5% aq. soln.)
Punto de ebullición 77.3°C
Temperatura de inflamación −0.2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCN
Índice de refracción 1.3900 to 1.3920
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 400
Fieser 01,14; 07,4; 13,317
Índice Merck 15, 122
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 73.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Estabilizante 35 to 45ppm MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.06
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.